Dicyclohexylacetic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H33523.06
H33523.14
H33523.06EA
87.7
EUR
H33523.06
H33523.14
Dicyclohexylacetic acid ≥98%
Dicyclohexylacetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 52034-92-1
Molecular Formula: C14H24O2
Formula Weight: 224.34
Melting Point: 139-141°
MDL No.: MFCD00075017
Formula:
C₁₄H₂₄O₂ Pto. de fusión: 139…141 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075017 Núm. CAS: 52034-92-1 |