3-Amino-5-phenyl-1,2,4-thiadiazole 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H33552.MD
H33552.03
H33552.06
H33552.MDEA
40.4
EUR
H33552.MD
H33552.03
H33552.06
3-Amino-5-phenyl-1,2,4-thiadiazole 96%
3-Amino-5-phenyl-1,2,4-thiadiazole
Purity: 96%
CAS No.: 27182-54-3
Molecular Formula: C8H7N3S
Formula Weight: 177.23
Melting Point: 136-137°
MDL No.: MFCD00159799
Formula:
C₈H₇N₃S MW: 177,23 g/mol Pto. de fusión: 136…137 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00159799 Núm. CAS: 27182-54-3 |