1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetramethylbenzene 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H33558.03
H33558.06
H33558.03EA
123
EUR
H33558.03
H33558.06
1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetramethylbenzene 98%
1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetramethylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 36321-73-0
Molecular Formula: C10H12Br2
Formula Weight: 292.01
MDL No.: MFCD00154987
Formula:
C₁₀H₁₂Br₂ MW: 292.03 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00154987 Núm. CAS: 36321-73-0 |