2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H33579.MD H33579.06
H33579.MDEA 33.6 EUR
H33579.MD H33579.06
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride 97%
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Purity: 97% CAS No.: 115010-11-2 Molecular Formula: C8H7ClO3S Formula Weight: 218.66 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 83-85° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD02677703
Formula: C₈H₇ClO₃S
MW: 218,66 g/mol
Pto. de fusión: 83…85 °C
Número MDL: MFCD02677703
Núm. CAS: 115010-11-2
ADR: 8,III