3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propionic acid 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propanoic acid
H33586.03 H33586.06
H33586.03EA 81.4 EUR
H33586.03 H33586.06
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propionic acid 96%
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 88740-77-6 Molecular Formula: C9H8ClFO2 Formula Weight: 202.61 Melting Point: 59-63° MDL No.: MFCD06660331
Formula: C₉H₈ClFO₂
MW: 202,61 g/mol
Pto. de fusión: 59…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660331
Núm. CAS: 88740-77-6