3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H33592.03
H33592.06
H33592.03EA
63
EUR
H33592.03
H33592.06
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid 96%
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 881190-93-8
Molecular Formula: C9H8ClFO2
Formula Weight: 202.61
Melting Point: 56-59°
MDL No.: MFCD04116056
Formula:
C₉H₈ClFO₂ Pto. de fusión: 56…59 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04116056 Núm. CAS: 881190-93-8 |