4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H33642.03
H33642.06
H33642.03EA
67.6
EUR
H33642.03
H33642.06
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid 96%
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid
Purity: 96%
CAS No.: 29886-62-2
Molecular Formula: C11H8O2S
Formula Weight: 204.25
Melting Point: 243-245°
MDL No.: MFCD00690742
Formula:
C₁₁H₈O₂S MW: 204,25 g/mol Pto. de fusión: 243…245 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00690742 Núm. CAS: 29886-62-2 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)