3-(4-n-Propoxyphenyl)propionic acid 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H33646.03
H33646.06
H33646.03EA
43.3
EUR
H33646.03
H33646.06
3-(4-n-Propoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(4-n-Propoxyphenyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 3243-40-1
Molecular Formula: C12H16O3
Formula Weight: 208.26
Melting Point: 94-99°
MDL No.: MFCD00484121
Formula:
C₁₂H₁₆O₃ Pto. de fusión: 94…99 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00484121 Núm. CAS: 3243-40-1 |