3-Bromofuro[3,2-b]pyridine 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H33652.03
H33652.06
H33652.03EA
215
EUR
H33652.03
H33652.06
3-Bromofuro[3,2-b]pyridine 96%
3-Bromofuro[3,2-b]pyridine
Purity: 96%
CAS No.: 92404-63-2
Molecular Formula: C7H4BrNO
Formula Weight: 198.02
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 51-53°
MDL No.: MFCD19687763
Formula:
C₇H₄BrNO MW: 198,02 g/mol Pto. de fusión: 51…53 °C |
Número MDL:
MFCD19687763 Núm. CAS: 92404-63-2 |