3-(4-Nitrophenyl)propionic acid 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H33663.09
H33663.18
H33663.09EA
117
EUR
H33663.09
H33663.18
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid 96%
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 16642-79-8
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.17
Melting Point: 164-168°
MDL No.: MFCD00126834
Formula:
C₉H₉NO₄ Pto. de fusión: 164…168 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00126834 Núm. CAS: 16642-79-8 |