4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H33690.03
H33690.06
H33690.03EA
152
EUR
H33690.03
H33690.06
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 97%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 473528-88-0
Molecular Formula: C5H5BrN2O
Formula Weight: 189.01
Melting Point: 97-98°
MDL No.: MFCD03074341
Formula:
C₅H₅BrN₂O MW: 189,02 g/mol Pto. de fusión: 97…98 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03074341 Núm. CAS: 473528-88-0 |