3-(1-Naphthyl)propionic acid 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H33795.03
H33795.06
H33795.03EA
78.5
EUR
H33795.03
H33795.06
3-(1-Naphthyl)propionic acid 96%
3-(1-Naphthyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 3243-42-3
Molecular Formula: C13H12O2
Formula Weight: 200.24
Melting Point: 155-159°
MDL No.: MFCD00033058
Formula:
C₁₃H₁₂O₂ Pto. de fusión: 155…159 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00033058 Núm. CAS: 3243-42-3 |