2-Methylbenzothiazol-6-ol 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Methylbenzo[d]thiazol-6-ol
H33812.03
H33812.06
H33812.03EA
109
EUR
H33812.03
H33812.06
2-Methylbenzothiazol-6-ol 96%
2-Methylbenzothiazol-6-ol
Purity: 96%
CAS No.: 68867-18-5
Molecular Formula: C8H7NOS
Formula Weight: 165.21
Melting Point: 159-161°
MDL No.: MFCD00227234
Formula:
C₈H₇NOS MW: 165,21 g/mol Pto. de fusión: 159…161 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00227234 Núm. CAS: 68867-18-5 |