6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H33855.03
H33855.06
H33855.03EA
89.4
EUR
H33855.03
H33855.06
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Purity: 97%
CAS No.: 705263-10-1
Molecular Formula: C6H4BrN3
Formula Weight: 198.02
Melting Point: 122-124°
MDL No.: MFCD09832894
Formula:
C₆H₄BrN₃ MW: 198,02 g/mol Pto. de fusión: 122…124 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09832894 Núm. CAS: 705263-10-1 |