3-(4-Formylphenyl)propionic acid 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H33873.MD
H33873.03
H33873.06
H33873.MDEA
55.6
EUR
H33873.MD
H33873.03
H33873.06
3-(4-Formylphenyl)propionic acid 96%
3-(4-Formylphenyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 34961-64-3
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Melting Point: ca 136° dec
MDL No.: MFCD08234824
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ MW: 178,19 g/mol Pto. de fusión: ∼ 136 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08234824 Núm. CAS: 34961-64-3 |