3-[3-(Benzyloxy)phenyl]propionic acid 96%
Proveedor: Thermo Scientific
H33899.03
H33899.06
H33899.03EA
92.8
EUR
H33899.03
H33899.06
3-[3-(Benzyloxy)phenyl]propionic acid 96%
3-[3-(Benzyloxy)phenyl]propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 57668-34-5
Molecular Formula: C16H16O3
Formula Weight: 256.30
Melting Point: 83-85°
MDL No.: MFCD09258905
Formula:
C₁₆H₁₆O₃ MW: 256,30 g/mol Pto. de fusión: 83…85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09258905 Núm. CAS: 57668-34-5 |