Trimethylolpropane tris[3-(2-methylaziridin-1-yl)propionate]
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H33949.03 H33949.06
H33949.03EA 65 EUR
H33949.03 H33949.06
Trimethylolpropane tris[3-(2-methylaziridin-1-yl)propionate]
Trimethylolpropane tris[3-(2-methylaziridin-1-yl)propionate]
CAS No.: 64265-57-2 Molecular Formula: C24H41N3O6 Formula Weight: 467.61 Melting Point: -30° MDL No.: MFCD00192542
Formula: C₂₄H₄₁N₃O₆
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1,08
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192542
Núm. CAS: 64265-57-2
EINECS: 264-763-3