2-(2-Phthalimidoethoxy)acetic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H33988.03 H33988.06
H33988.03EA 60.8 EUR
H33988.03 H33988.06
2-(2-Phthalimidoethoxy)acetic acid 97%
2-(2-Phthalimidoethoxy)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 69676-65-9 Molecular Formula: C12H11NO5 Formula Weight: 249.22 Melting Point: 130-132° MDL No.: MFCD06661364
Formula: C₁₂H₁₁NO₅
Pto. de fusión: 130…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06661364
Núm. CAS: 69676-65-9