Ethyl-6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H33992.03
H33992.06
H33992.03EA
84.7
EUR
H33992.03
H33992.06
Ethyl-6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate 98%
Ethyl-6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 1027511-41-6
Molecular Formula: C9H8BrN3O2
Formula Weight: 270.08
Melting Point: 144-146°
MDL No.: MFCD10574908
Formula:
C₉H₈BrN₃O₂ Pto. de fusión: 144…146 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD10574908 Núm. CAS: 1027511-41-6 |