3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H33997.09
H33997.03
H33997.09EA
241
EUR
H33997.09
H33997.03
3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine 97%
3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 68981-86-2
Molecular Formula: C10H12N2O
Formula Weight: 176.22
Melting Point: 25-27°
MDL No.: MFCD01313220
Formula:
C₁₀H₁₂N₂O Pto. de fusión: 25…27 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01313220 Núm. CAS: 68981-86-2 |