7-Benzyloxy-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one 96%

Proveedor: Thermo Scientific

Sinónimos: 7-Benzyloxy-4-hydroxy-6-methoxyquinazoline, 7-Benzyloxy-6-methoxy-4-quinazolinol, 7-(Benzyloxy)-6-methoxyquinazolin-4(3H)-one

H34131.03 H34131.06
H34131.03EA 49.2 EUR
H34131.03 H34131.06
7-Benzyloxy-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one 96%
7-Benzyloxy-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one

Purity: 96% CAS No.: 179688-01-8 Molecular Formula: C16H16N2O3 Formula Weight: 284.31 MDL No.: MFCD04115119

Formula: C₁₆H₁₄N₂O₃
MW: 282,30 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115119
Núm. CAS: 179688-01-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR