1-Methylindole-3-carbonitrile 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Methyl-1H-indole-3-carbonitrile
H34157.MD
H34157.03
H34157.06
H34157.MDEA
35.2
EUR
H34157.MD
H34157.03
H34157.06
1-Methylindole-3-carbonitrile 96%
1-Methylindole-3-carbonitrile
Purity: 96%
CAS No.: 24662-37-1
Molecular Formula: C10H8N2
Formula Weight: 156.19
Melting Point: 55-56°
MDL No.: MFCD00466602
Formula:
C₁₀H₈N₂ MW: 156,19 g/mol Pto. de fusión: 55…56 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00466602 Núm. CAS: 24662-37-1 |