[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-sulphonyl chloride, 4'-Chlorobiphenyl-4-sulphonyl chloride
H34182.09
H34182.03
H34182.09EA
274
EUR
H34182.09
H34182.03
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride 96%
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 20443-74-7
Molecular Formula: C12H8Cl2O2S
Formula Weight: 287.17
Melting Point: 107-108°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD01631918
Formula:
C₁₂H₈Cl₂O₂S MW: 287.17 g/mol Pto. de fusión: 107…108 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631918 Núm. CAS: 20443-74-7 ADR: 8 II |