2-Ethoxybenzenesulphonyl chloride 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H34325.03
H34325.06
H34325.03EA
79.1
EUR
H34325.03
H34325.06
2-Ethoxybenzenesulphonyl chloride 96%
2-Ethoxybenzenesulphonyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 68800-33-9
Molecular Formula: C8H9ClO3S
Formula Weight: 220.67
Melting Point: 60-64°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD08706420
Formula:
C₈H₉ClO₃S Pto. de fusión: 60…64 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08706420 Núm. CAS: 68800-33-9 ADR: 8,II |