2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H34381.03
H34381.09
H34381.03EA
61.5
EUR
H34381.03
H34381.09
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 5059-30-3
Molecular Formula: C9H6ClNO
Formula Weight: 179.61
Melting Point: ca 212° dec.
MDL No.: MFCD00111620
Formula:
C₉H₆ClNO Pto. de fusión: ∼ 212 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00111620 Núm. CAS: 5059-30-3 |