4-(2-Thienyl)benzenesulphonyl chloride 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H34399.MD
H34399.03
H34399.06
H34399.MDEA
37.4
EUR
H34399.MD
H34399.03
H34399.06
4-(2-Thienyl)benzenesulphonyl chloride 96%
4-(2-Thienyl)benzenesulphonyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 209592-91-6
Molecular Formula: C10H7ClO2S2
Formula Weight: 258.75
Melting Point: 107-108°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD11655569
Formula:
C₁₀H₇ClO₂S₂ MW: 258,75 g/mol Pto. de fusión: 107…108 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11655569 Núm. CAS: 209592-91-6 ADR: 8,II |