Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H34400.MD
H34400.03
H34400.06
H34400.MDEA
55.9
EUR
H34400.MD
H34400.03
H34400.06
Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid 97%
Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 112372-14-2
Molecular Formula: C8H5NO3
Formula Weight: 163.13
Melting Point:
Formula:
C₈H₅NO₃ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11588128 Núm. CAS: 112372-14-2 |