3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole 97%
Proveedor: Thermo Scientific
H34406.03
H34406.09
H34406.03EA
39.7
EUR
H34406.03
H34406.09
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole 97%
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 114382-20-6
Molecular Formula: C9H7BrN2
Formula Weight: 223.07
Melting Point: 130-132°
MDL No.: MFCD01940435
Formula:
C₉H₇BrN₂ MW: 223,07 g/mol Pto. de fusión: 130…132 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01940435 Núm. CAS: 114382-20-6 |