1-Methyl-3-indolemethylamine 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H34418.MD
H34418.03
H34418.06
H34418.MDEA
50.6
EUR
H34418.MD
H34418.03
H34418.06
1-Methyl-3-indolemethylamine 96%
1-Methyl-3-indolemethylamine
Purity: 96%
CAS No.: 19293-60-8
Molecular Formula: C10H12N2
Formula Weight: 160.22
MDL No.: MFCD06657101
Formula:
C₁₀H₁₂N₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06657101 Núm. CAS: 19293-60-8 |