4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H34429.14
H34429.03
H34429.06
H34429.14EA
191
EUR
H34429.14
H34429.03
H34429.06
4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione 97%
4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione
Purity: 97%
CAS No.: 582-65-0
Molecular Formula: C10H6F4O2
Formula Weight: 234.15
Melting Point: 40-44°
MDL No.: MFCD03419766
Formula:
C₁₀H₆F₄O₂ Pto. de fusión: 40…44 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03419766 Núm. CAS: 582-65-0 |