2-Ethoxyacetyl chloride 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
Stabiised with magnesium oxide (MgO) 0,3%
Stab. with 0.3% Magnesium oxide
Purity: 97%
CAS No.: 14077-58-8
Molecular Formula: C4H7ClO2
Formula Weight: 122.55
UN No.: UN2920
MDL No.: MFCD11170566
Formula:
C₄H₇ClO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11170566 Núm. CAS: 14077-58-8 EINECS: 237-930-3 UN: 2920 ADR: 8,II |