3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H34492.03
H34492.06
H34492.03EA
42.4
EUR
H34492.03
H34492.06
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 59843-63-9
Molecular Formula: C10H10N2O
Formula Weight: 174.20
Melting Point: 82-84°
MDL No.: MFCD02091524
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O Pto. de fusión: 82…84 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02091524 Núm. CAS: 59843-63-9 |