Platino 10% on activated carbon paste Type 128M
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Platinium
H36044.06 H36044.14 H36044.22
H36044.06EA 238 EUR
H36044.06 H36044.14 H36044.22
Platino 10% on activated carbon paste Type 128M
Platino
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: Solid Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
MW: 195.08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827
Pto. de fusión: 1769
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3088
ADR: 4.2 III
Índice Merck: 12,07689