1-Octanol (naturale) 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
n-Octanol
H36188.AP
H36188.0D
H36188.0F
H36188.APEA
37.1
EUR
H36188.AP
H36188.0D
H36188.0F
1-Octanol (naturale) 98%
1-Octanol
Purity: 98%
CAS No.: 111-87-5
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 81°(178°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.825
Refractive Index: 1.4295
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -16°
Boiling Point: 193-195°
MDL No.: MFCD00002988
Formula:
H₃C(CH₂)₆CH₂OH MW: 130,23 g/mol Pto. Ebullición: 193…195 °C Pto. de fusión: –16 °C Densidad: 0,825 Pto. de inflamación: 81 °C (178 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002988 Núm. CAS: 111-87-5 EINECS: 203-917-6 |