Platino 5% on carbon paste wetted with ca. 50% water, sulfided B106032-5
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Platinium
H36544.06
H36544.14
H36544.06EA
110
EUR
H36544.06
H36544.14
Platino 5% on carbon paste wetted with ca. 50% water, sulfided B106032-5
Platino
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: Solid
Appearance: Dark grey to black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formula:
Pt MW: 195.08 g/mol Pto. Ebullición: 3827 Pto. de fusión: 1769 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011179 Núm. CAS: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Índice Merck: 12,07689 |