Piperazina hexahidrato 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Piperazine hydrate
H37069.0B H37069.30
H37069.0BEA 127 EUR
H37069.0B H37069.30
Piperazina hexahidrato 97+%
Piperazina hexahidrato
Purity: 97+% CAS No.: 142-63-2 Molecular Formula: C4H10N2.xH2O Formula Weight: 86.14anhy Flash Point: 100°(212°F) Physical Form: Crystalline powder or flake Appearance: White Odour: Weak, characteristic pH: 11-12 Melting Point: 42-46° Boiling Point: 125-130° UN No.: UN2579 MDL No.: MFCD00149389
Formula: C₄H₁₀N₂·6H₂O
MW: 194.23 g/mol
Pto. Ebullición: 125…130 °C
Pto. de fusión: 42…46 °C
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149389
Núm. CAS: 142-63-2
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8 III
Índice Merck: 12,07617