1,3-Dibromoacetona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,3-Dibromopropan-2-one
H37325.14
H37325.06
H37325.14EA
353
EUR
H37325.14
H37325.06
1,3-Dibromoacetona 98%
1,3-Dibromoacetona
Purity: 98%
CAS No.: 816-39-7
Molecular Formula: C3H4Br2O
Formula Weight: 215.87
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 102°(216°F)
Physical Form: Crystals or fused solid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 29-30°
Boiling Point: 97-98°/21mm
Beilstein Reference: 1740389
UN No.: UN1759
MDL No.: MFCD00013540
Formula:
BrH₂CC(O)CH₂Br Pto. Ebullición: 97…98 °C (21 mmHg) Pto. de fusión: 29…30 °C Pto. de inflamación: 102 °C (216 °F) |
Número MDL:
MFCD00013540 Núm. CAS: 816-39-7 EINECS: 212-430-8 UN: 1759 ADR: 8,II |