Platino 5% on activated carbon paste Type 128M
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Platinium
H37641.06 H37641.14 H37641.22
H37641.06EA 115 EUR
H37641.06 H37641.14 H37641.22
Platino 5% on activated carbon paste Type 128M
Platino
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: Solid Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
MW: 195,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1