Azul de metilo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
[[4-[Bis[4-[(sulfonatofenil)amino]fenil]metilen]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]amino]bencenosulfonato de disodio, C.I. 42780
H37721.14
H37721.22
H37721.14EA
30.9
EUR
H37721.14
H37721.22
Azul de metilo
Azul de metilo
CAS No.: 28983-56-4
Molecular Formula: C37H27N3Na2O9S3
Formula Weight: 799.80
Physical Form: Powder
Appearance: Blue
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00058509
Formula:
C₃₇H₂₇N₃Na₂O₉S₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00058509 Núm. CAS: 28983-56-4 EINECS: 249-352-9 |