(4-Aminopyridin-3-yl)methanol 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Amino-3-pyridinemethanol, (4-Amino-pyridin-3-yl)-methanol
H50033.03
H50033.06
H50033.03EA
152
EUR
H50033.03
H50033.06
(4-Aminopyridin-3-yl)methanol 95%
(4-Aminopyridin-3-yl)methanol
Purity: 97%
CAS No.: 138116-34-4
Molecular Formula: C6H8N2O
Formula Weight: 124.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 167-169°
MDL No.: MFCD06203066
Formula:
C₆H₈N₂O Pto. de fusión: 167…169 °C |
Número MDL:
MFCD06203066 Núm. CAS: 138116-34-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |