6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H50042.03
H50042.MD
H50042.03EA
371
EUR
H50042.03
H50042.MD
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one 98%
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one
Purity: 98%
CAS No.: 72754-05-3
Molecular Formula: C8H5BrN2O
Formula Weight: 225.05
Melting Point:
Formula:
C₈H₅BrN₂O Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11226504 Núm. CAS: 72754-05-3 |