7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
7-Azaindole-5-boronic Acid Pinacol Ester
H50044.03
H50044.MD
H50044.03EA
137
EUR
H50044.03
H50044.MD
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester 97%
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 754214-56-7
Molecular Formula: C13H17BN2O2
Formula Weight: 244.10
Melting Point: 241-245°
MDL No.: MFCD08060937
Formula:
C₁₃H₁₇BN₂O₂ Pto. de fusión: 241…245 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08060937 Núm. CAS: 754214-56-7 |