3-(2-Methoxy-3-pyridyl)acrylic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H50063.03
H50063.06
H50063.03EA
143
EUR
H50063.03
H50063.06
3-(2-Methoxy-3-pyridyl)acrylic acid 95%
3-(2-Methoxy-3-pyridyl)acrylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 131674-41-4
Molecular Formula: C9H9NO3
Formula Weight: 179.18
MDL No.: MFCD07781156
Formula:
C₉H₉NO₃ MW: 179,18 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07781156 Núm. CAS: 131674-41-4 |