Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H50074.03
H50074.MD
H50074.03EA
226
EUR
H50074.03
H50074.MD
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde 97%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 362661-83-4
Molecular Formula: C8H6N2O
Formula Weight: 146.15
Melting Point: 83-86°
MDL No.: MFCD06739029
Formula:
C₈H₆N₂O Pto. de fusión: 83…86 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06739029 Núm. CAS: 362661-83-4 |