5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-5-(aminomethyl)pyridine, 2-BOC protected, 2-(Boc-amino)-5-(aminomethyl)pyridine
H50078.03
H50078.06
H50078.03EA
162
EUR
H50078.03
H50078.06
5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine 97%
5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 187237-37-2
Molecular Formula: C11H17N3O2
Formula Weight: 223.28
Melting Point: 132-134°
MDL No.: MFCD07781132
Formula:
C₁₁H₁₇N₃O₂ MW: 223,28 g/mol Pto. de fusión: 132…134 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07781132 Núm. CAS: 187237-37-2 |