2-Cyclopropylmethoxy-3-iodopyridine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H50084.03 H50084.06
H50084.03EA 112 EUR
H50084.03 H50084.06
2-Cyclopropylmethoxy-3-iodopyridine 97%
2-Cyclopropylmethoxy-3-iodopyridine
Purity: 97% CAS No.: 766557-62-4 Molecular Formula: C9H10INO Formula Weight: 275.09 MDL No.: MFCD06659010
Formula: C₉H₁₀INO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659010
Núm. CAS: 766557-62-4