2-Ethoxypyridine-3-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Ethoxypyridine-3-carbaldehyde, 2-Ethoxynicotinaldehyde
H50088.03
H50088.06
H50088.03EA
119
EUR
H50088.03
H50088.06
2-Ethoxypyridine-3-carboxaldehyde 97%
2-Ethoxypyridine-3-carboxaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 885278-07-9
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
MDL No.: MFCD06804559
Formula:
C₈H₉NO₂ MW: 151,17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06804559 Núm. CAS: 885278-07-9 |