2-Isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H50089.03
H50089.06
H50089.03EA
119
EUR
H50089.03
H50089.06
2-Isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde 98%
2-Isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 885278-10-4
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
MDL No.: MFCD06804560
Formula:
C₉H₁₁NO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06804560 Núm. CAS: 885278-10-4 |