Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
7-Hydroxythieno[3,2-b]pyridine
H50172.03
H50172.06
H50172.03EA
58.1
EUR
H50172.03
H50172.06
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol 96%
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol
Purity: 96%
CAS No.: 107818-20-2
Molecular Formula: C7H5NOS
Formula Weight: 151.19
MDL No.: MFCD01863636
Formula:
C₇H₅NOS MW: 151,183 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01863636 Núm. CAS: 107818-20-2 |