5-Benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H50173.03
H50173.MD
H50173.03EA
175
EUR
H50173.03
H50173.MD
5-Benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde 96%
5-Benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde
Purity: 96%
CAS No.: 56795-92-7
Molecular Formula: C15H12N2O2
Formula Weight: 252.28
MDL No.: MFCD00191784
Formula:
C₁₅H₁₂N₂O₂ MW: 252.28 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191784 Núm. CAS: 56795-92-7 |